Learn More
Cytiva™ HiScreen™ Colonne avec MabSelect™ Résine protéique VL L
Code produit 17887764 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 colonne
Conditionnement:
4.70mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17887764 1 colonne 4.70mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17887764 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 17542015
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ces HiScreen™ Les colonnes contiennent de la résine protéine L pour la capture par affinité des Fab d'anticorps, des bispécifiques et d'autres variantes contenant une chaîne légère kappa.
À mesure que la diversité des variants d'anticorps augmente, le besoin en résines de chromatographie capables de capturer et de purifier ces variants s'accroît également. En alternative à la protéine A, la résine de protéine L peut être utilisée pour capturer les Fabs d'anticorps, les anticorps bispécifiques et d'autres molécules contenant des variantes kappa de la chaîne légère variable (VL). La protéine L se lie aux sous-types 1, 3 et 4 de la chaîne légère kappa humaine et au sous-type 1 de la chaîne légère kappa de souris.
Ligand de la protéine L remanié MabSelect™ La résine VL-protéine L a montré une capacité de liaison deux fois supérieure à celle de Cytiva™ Capto™ Résine de chromatographie L. Cette capacité accrue offre des avantages en termes de productivité dans la recherche et la bioproduction.
  • Un ligand de protéine L repensé capture les fragments Fab d'anticorps, les anticorps bispécifiques et d'autres variantes contenant une chaîne légère kappa avec une capacité de liaison élevée et une stabilité alcaline améliorée.
  • Capacité de liaison dynamique élevée pour une capture efficace des molécules cibles
  • Stable lorsqu'il est nettoyé avec du NaOH 0,1 M, réduisant ainsi le risque d'incidents liés à la charge biologique
  • Permet une bonne résolution des impuretés liées au produit lors de la capture d'anticorps bispécifiques
  • Pratique pour l'optimisation des méthodes et le criblage des paramètres grâce à la hauteur de lit de 10 cm pour un développement efficace des procédés de chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 7.7 mm
Débit <300 cm/hr.
Pression de fonctionnement max. 3 bars
Granulométrie 60 μm
Gamme de produits HiScreen MabSelect
Quantité 1 colonne
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Cible Anticorps
Type Colonne pré-remplie
Format Colonne de chromatographie
Hauteur du lit 100 mm
Type de colonne Affinité
Capacité de liaison 70 mg d'IgG humaine/mL de résine à un temps de résidence de 6 min, 60 mg d'IgG humaine/mL de résine à un temps de résidence de 4 min
Capacité (métrique) 4.7 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiScreen MabSelect VL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol