Learn More
Cytiva Colonne HiScreen MabSelect PrismA
Code produit 15893965 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 4,7 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15893965 1 x 4,7 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15893965 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17549815
 Article restreint
En stock
Colonne de protéine A
Cette colonne est préremplie avec la résine de chromatographie de protéine A MabSelect PrismA, améliorée grâce à une matrice de base d’agarose à haut débit optimisée et un ligand dérivé de la protéine A génétiquement modifié, permettant un nettoyage efficace entre les cycles de purification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 4,7 ml
Débit <500 cm/h.
Pression de fonctionnement max. 3 bar (0,3 MPa, 44 psi)
Quantité 1 x 4,7 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité des anticorps
Type Colonne pré-remplie
Capacité de liaison Résine avec∽ 80 mg d’IgG humaine par ml, et 6 min de temps de résidence
Résine avec∽ 40 mg d’IgG humaine par ml, et 2 min de temps de résidence
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P502-Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient % de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.