Learn More
Cytiva Colonnes préconditionnées HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™
Code produit 10811291 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe LX
Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect Xtra
Ligand:
Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli)
Protéine A recombinante (E.coli)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Ligand unitSize
10811291 Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect Protéine A recombinante (E.coli) 1 pièce
10049569 Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli) 1 pièce
11603084 Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect SuRe LX Dérivé de la protéine A stabilisée en milieu alcalin (E. coli) 1 pièce
10039569 Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect Xtra Protéine A recombinante (E.coli) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10811291 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28926973
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour l’optimisation des méthodes et le contrôle des paramètres pour la capture des anticorps monoclonaux. nbsp;Les colonnes préconditionnées Cytiva HiScreentrade; MabSelecttrade;, Xtratrade;, SuRetrade;, SuRe LXtrade; sont prêtes à l’emploinbsp;pour plus de commodité.
  • Colonnes prêtes à l’emploi pour un développement pratique des procédés
  • Matrice d’agarose rigide et hautement réticulée
  • La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
  • Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
  • Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
  • Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
MabSelect
  • Pour capturer les MAb à partir de grands volumes d’échantillons
  • Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
  • Compatibles avec des débits élevés et une haute pression lors de la mise à l’échelle
MabSelect Xtra
  • Sa capacité de liaison accrue permet de purifier les MAbs à partir de matières premières à forte expression
  • Également optimisé pour les protéines de fusion-Fc
  • Liaison très faible et non spécifique due à la sélectivité élevée des ligands et au pouvoir hydrophile de la matrice
  • Préconditionnées avec des milieux dérivés de la protéine A
MabSelect SuRe (résistance supérieure) et MabSelect SuRe (résistance supérieure) LX
  • Avec un nouveau ligand de protéine A recombinante tolérant aux alcalis qui offre une plus grande stabilité et permet l’utilisation d’hydroxyde de sodium entre 0,1 et 0,5 M pour le nettoyage en circuit fermé (CIP)
  • Meilleure résistance à la protéase, ce qui réduit les fuites de ligand
  • Grande capacité de liaison dynamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol
Type de colonne HiScreen MabSelect Prepacked Column
Description Bed Dimensions: 7.7 × 100 mm
Comprend Stoppers at the inlet and outlet
Contenu du kit 1 x 4.7mL
Sommier Filter
Diamètre (impériale) interne 0.3 in.
Capacité de liaison ≈30mg Human IgG
Diamètre (métrique) interne 0.77cm
Type de produit Colonne préconditionnée HiScreen MabSelect
Hauteur (impériale) du lit 3.93 in.
Hauteur (métrique) du lit 100 mm
À utiliser avec (application) Antibody affinity chromatography
Ligand Protéine A recombinante (E.coli)
Méthode de couplage de ligand Epoxy Activation
Matériau Polypropylene
Granulométrie 85μm
Pression max. 3 bar [0.3 MPa] (44 psi)
pH 3 to 10
Conditions de stockage 2° to 8°C
Volume (métrique) 4.7 mL
Format Column
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiScreen MabSelect
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol