Learn More
Cytiva Colonnes IEX HiScreen™ Q Sepharose™ et SP Sepharose™ Fast Flow
Tous les produits Cytiva ProduitsDescription
- Colonne prête à l’emploi pour une optimisation pratique du développement de procédés et la sélection des paramètres
- Matrice d’agarose fortement réticulée avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- La hauteur de lit de 20 cm est atteinte lorsque les colonnes sont connectées en série
- Le petit volume de lit (4,7 ml) donne un résultat rapide et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
- Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Vitesse d’écoulement max. : 450 cm/h
- Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
- Dia. int.de colonne : 7,7mm
HiScreen Q FF
- Milieux :
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
- Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions forts
- Milieux :
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 14
- Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 4 à 13
- Type d’échangeur d’ions : échangeur de cations forts
Spécification
Spécification
| Tampon | NaOH 1 M, urée 8 M, chlorhydrate de guanidine 8 M, 70 % d’éthanol |
| Type de produit | HiScreen Q Sepharose Colonne FF |
| Volume du lit | 4.7mL |
| Diamètre (impériale) interne | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7,7mm |
| Quantité | 1 x 4,7 ml |
| Hauteur (impériale) | 3,93 in |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Débit | lt; 450°cm/h |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.