Learn More
Cytiva Colonne HisPrep
Code produit 10267934 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10267934 20 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10267934 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28936551
 Article restreint
En stock
Optimisée pour la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine. Cytiva Life Sciences™ HisPrep Column est une colonne prête à l'emploi offrant une purification à grande échelle pratique des protéines marquées à l'histidine.
  • Optimisée pour la mise à l’échelle pratique de la purification des protéines marquées à l’histidine.
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Fuite négligeable de Ni2+
  • Volume du lit de 20 ml
  • Capacité de liaison élevée
  • Format HiPrep préconditionné pratique et permettant de gagner du temps avec milieu à débit rapide pré-chargé Ni Sepharose 6
  • Milieu :
  • Milieux BioProcess
  • 90μ m de granulométrie moyenne
  • Matrice d’agarose réticulée, 6 %
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH de 3-121
  • Capacité ionique métallique ∽15 μmol Ni2+™/ml de milieu
  • Durée de conservation de trois ans
  • Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés - 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M d’urée3
  • Colonne :
  • Diamètre interne de 16 mm
  • Le matériel et le tube de la colonne sont en polypropylène et le support du lit est en polyméthylméthacrylate
  • Filtre de support de lit
  • Dimensions du lit : 16 x 100 mm
  • Débit : <10 ml/min1
  • Débit linéaire : < 300 cm/h
  • Pression max. : 1,5 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la colonne intérieure 0,6 in
Débit <10°ml/min.
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Diameter (Metric) Inner Column 1,6 cm
Volume (métrique) 20 mL
Quantité Pièce
compliance-icons
Identifiant produit
  • HisPrep FF 16/10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel