Description
Le conjugué Thermo Scientific™ HisProbe-HRP est un dérivé activé par le nickel (Ni2+) de la péroxydase de raifort (HRP). Ce produit a été optimisé pour la détection directe des protéines recombinantes marquées à l’histidine et d’autres protéines riches en histidine.
Points clés :
Rapide : la détection du marquage à l’histidine (His) est réalisée via une incubation de sonde en une étape, qui élimine la nécessité d’exécuter un long protocole de réaction d’anticorps primaires / secondaires en deux étapes
Économique : pas besoin d’acheter des anticorps primaires / secondaires coûteux ; nettement moins coûteux que les anticorps anti-6xHis
Haute spécificité : le réactif HisProbe-HRP peut reconnaître les marquages à l’histidine indépendamment des marquages adjacents
Encombrement stérique réduit : le réactif HisProbe-HRP est plus petit que les anticorps et détecte ses protéines hybrides marquées qui sont souvent indétectables lors de l’utilisation de certains anticorps anti-his
Spécification
Spécification
| Description | Conjugué HisProbe-HRP Pierce |
| Type de produit | Conjugué HRP |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Forme | Solide |
| Gamme de produits | HisProbe |
| Quantité | 2 mg |
| Réactivité | Toutes les espèces |
| Contenu et stockage | Stockage : À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Seguridad y manipulación
- HisProbe-HRP Conjugate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) chloridehexahydrate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.