Learn More
Beschreibung
Le conjugué Thermo Scientific™ HisProbe-HRP est un dérivé activé par le nickel (Ni2+) de la péroxydase de raifort (HRP). Ce produit a été optimisé pour la détection directe des protéines recombinantes marquées à l’histidine et d’autres protéines riches en histidine.
Points clés :
Rapide : la détection du marquage à l’histidine (His) est réalisée via une incubation de sonde en une étape, qui élimine la nécessité d’exécuter un long protocole de réaction d’anticorps primaires / secondaires en deux étapes
Économique : pas besoin d’acheter des anticorps primaires / secondaires coûteux ; nettement moins coûteux que les anticorps anti-6xHis
Haute spécificité : le réactif HisProbe-HRP peut reconnaître les marquages à l’histidine indépendamment des marquages adjacents
Encombrement stérique réduit : le réactif HisProbe-HRP est plus petit que les anticorps et détecte ses protéines hybrides marquées qui sont souvent indétectables lors de l’utilisation de certains anticorps anti-his
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Kit Pierce SuperSignal West HisProbe |
| Type de produit | Kit HisProbe |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | HisProbe, SuperSignal |
| Quantité | 685 ml |
| Conjugué | HRP |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Réactivité | Toutes les espèces |
| Mehr anzeigen |