Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Purification Kit, 1 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La résine Thermo Scientific™ HisPur Cobalt est un support IMAC (immobilized metal chelate affinity) pour la purification spécifique, rapide et douce de protéines marquées à l'histidine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Pureté élevée – permet d’obtenir plus de 10 milligrammes de protéine marquée à l’histidine pure par millilitre de résine sans optimiser les conditions de lavage à l’imidazole
Faible lessivage des métaux – pas de contamination par des métaux dans l’échantillon de protéines marquées à l’histidine éluées
Polyvalence – Purification des protéines dans des conditions natives ou dénaturantes, compatible avec les réactifs de lyse cellulaire et une variété d’additifs tampon.
Flexibilité – disponible sous forme de résine en vrac ou de colonnes préremplies, de colonnes de chromatographie et de plaques de filtration à 96 puits
Solution économique – la résine peut être réutilisée plusieurs fois ou jetée après une seule utilisation
Performances supérieures – a de meilleures performances que les autres résines IMAC disponibles dans le commerce
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- Plaques de centrifugation à 96 puits – plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
- En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en matière de résine de cobalt HisPur en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes de cobalt HisPur, un tampon d’équilibrage / de lavage et un tampon d’élution.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 ml par colonne |
| Description | Kit de purification par centrifugation HisPur Cobalt, 1 ml |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Purifier ∼ 10 mg de protéine marquée à l’histidine par colonne • Colonnes de centrifugation HisPur Cobalt, 1 ml, 5 colonnes • Tampon d’équilibrage / de lavage, 100 ml • Tampon d’élution, 50 ml Conserver à 4°C. |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | Kit de 5 colonnes |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Kit de purification de cobalt |
| Phase stationnaire | Chélate de métal, cobalt divalent |
| Suffisant pour | 10 mg de protéine marquée au His par colonne |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Afficher plus |