Learn More
Thermo Scientific™ Résine de cobalt HisPur™
Code produit 10270054 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10270054 100 ml 100mL
10751375 10 ml 10mL
10344300 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10270054 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    976.65€ / 100mL
    Économisez 73.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Purifiez doucement les protéines de fusion recombinante marquées à l’histidine en utilisant des microbilles d’affinité pour chélate métallique immobilisé (IMAC) de cobalt (Co2+), de colonnes et de plaques de centrifugation.
La résine de cobalt HisPur Thermo Scientific™ est un support d'affinité pour chélate métallique immobilisé (IMAC) destiné à la purification spécifique, rapide et douce avec marquage à l'histidine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines, colonnes et kits HisPur Cobalt utilisent une résine chélatrice tétradentée chargée de cobalt divalent (Co2+) pour permettre une purification spécifique, rapide et douce des protéines de fusion marquées à l’histidine à partir de divers types d’échantillons. La résine HisPur Cobalt est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, en trois tailles de colonnes prêtes à centrifuger, en kits de purification complets, en deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour la chromatographie liquide rapide de protéines (FPLC), et en plaques de filtration à 96 puits pour les besoins en analyses à haut débit. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine de haute qualité est possible à presque tous les niveaux. La résine de cobalt HisPur est supérieure aux systèmes traditionnels de chromatographie d’affinité sur métal immobilisé (IMAC) à base de nickel. Par rapport aux résines chélatrices Ni-IDA et Ni2+ tétradentée, la résine HisPur lie les protéines marquées à l’histidine avec une spécificité plus élevée (moins de liaison hors cible) et les libère dans des conditions plus douces (concentrations plus faibles d’imidazole). Utilisez les colonnes et cartouches HisPur pour obtenir des protéines marquées His au niveau de pureté élevé et sans contamination métallique.
Points clés :
  • Pureté élevée – permet d’obtenir plus de 10 milligrammes de protéine marquée à l’histidine pure par millilitre de résine sans optimiser les conditions de lavage à l’imidazole
  • Faible lessivage des métaux – pas de contamination par des métaux dans l’échantillon de protéines marquées à l’histidine éluées
  • Polyvalence – Purification des protéines dans des conditions natives ou dénaturantes, compatible avec les réactifs de lyse cellulaire et une variété d’additifs tampon.
  • Flexibilité – disponible sous forme de résine en vrac ou de colonnes préremplies, de colonnes de chromatographie et de plaques de filtration à 96 puits
  • Solution économique – la résine peut être réutilisée plusieurs fois ou jetée après une seule utilisation
  • Performances supérieures – a de meilleures performances que les autres résines IMAC disponibles dans le commerce
Formats disponibles :
  • Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
  • Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
  • Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • Plaques de centrifugation à 96 puits – plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
  • En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en matière de résine de cobalt HisPur en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes de cobalt HisPur, un tampon d’équilibrage / de lavage et un tampon d’élution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 100 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Protéine marquée au His
Type Résine
Phase stationnaire Chélate de métal, cobalt divalent
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HisPur Cobalt Resin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride