Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Purification Kit, 3 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La résine Thermo Scientific™ HisPur Cobalt est un support IMAC (immobilized metal chelate affinity) pour la purification spécifique, rapide et douce de protéines marquées à l'histidine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Pureté élevée – permet d’obtenir plus de 10 milligrammes de protéine marquée à l’histidine pure par millilitre de résine sans optimiser les conditions de lavage à l’imidazole
Faible lessivage des métaux – pas de contamination par des métaux dans l’échantillon de protéines marquées à l’histidine éluées
Polyvalence – Purification des protéines dans des conditions natives ou dénaturantes, compatible avec les réactifs de lyse cellulaire et une variété d’additifs tampon.
Flexibilité – disponible sous forme de résine en vrac ou de colonnes préremplies, de colonnes de chromatographie et de plaques de filtration à 96 puits
Solution économique – la résine peut être réutilisée plusieurs fois ou jetée après une seule utilisation
Performances supérieures – a de meilleures performances que les autres résines IMAC disponibles dans le commerce
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- Plaques de centrifugation à 96 puits – plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
- En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en matière de résine de cobalt HisPur en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes de cobalt HisPur, un tampon d’équilibrage / de lavage et un tampon d’élution.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 ml par colonne |
| Description | Kit de purification par centrifugation HisPur Cobalt, 3 ml |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Purifier ∼ 30 mg de protéine marquée à l’histidine par colonne • Colonnes de centrifugation HisPur Cobalt, 3 ml, 5 colonnes • Tampon d’équilibrage / de lavage, 225 ml • Tampon d’élution, 75 ml Conserver à 4°C. |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | Kit de 5 colonnes |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Kit de purification de cobalt |
| Phase stationnaire | Chélate de métal, cobalt divalent |
| Suffisant pour | 2 mg de protéine marquée au His par colonne |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- HisPur Cobalt Purification Kit, 3 mL
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Imidazole, Sodium chloride