Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Code produit 13484179 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
1 litre
Conditionnement:
10mL
1L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13484179 1 litre 1L
13474179 10 ml 10mL
13414189 250 ml 250mL
13404189 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13484179 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25231
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Effectuez une purification à grande échelle de haute pureté des protéines marquées à la polyhistidine grâce à ce support Superflow 6 tétradentate-chélateur chargé de cobalt divalent.
Effectuez une purification à un haut degré de pureté et à grande échelle des protéines marquées à la poly-histidine avec le cobalt-agarose Superflow HisPur Thermo Scientific™, un support chélateur tétradentate Superflow 6 chargé de cobalt divalent.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le cobalt-agarose Superflow HisPur est une résine résistante hautement réticulée qui ne se comprime pas aux débits utilisés pour les purifications par FPLC à moyennes et grandes échelles. La résine tolère un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH et est compatible avec les lavages en place. Comparé au nickel et aux autres ligands couramment utilisés pour la chromatographie par affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC), le cobalt possède une plus grande spécificité pour la purification des protéines étiquetées His. La spécificité de la liaison du cobalt-agarose Superflow HisPur aux poly-His produit des fractions d’élution plus pures, ce qui réduit le besoin d’étapes supplémentaires de purification.
Points clés :
  • Robuste – support de billes d’agarose Superflow à 6 % hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure, avec un minimum de perte de cobalt par lixiviation grâce au chélateur tétradentate
  • Rendements élevés – liaison de 20 mg de 6xHis-GFP par ml de résine à un débit linéaire de 150 cm/heure ; liaison pouvant atteindre plus de 30 mg/ml de résine selon le débit utilisé
  • Grande pureté – la spécificité de la liaison du cobalt aux poly-histidines produit des fractions d’élution avec une contamination par des protéines non spécifiques inférieure à 10 %
  • Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
  • Économique – résine résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à grande échelle de protéines étiquetées avec un poly-histidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 1 litre
Cible Protéine marquée au His
Type Agarose
Phase stationnaire Chélate de métal, cobalt divalent
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose