Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de chromatographie Ni-NTA HisPur™, 1 ml
Code produit 11832114 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 mL
5 cartouches
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11832114 5 cartouches 5 pièces
11842114 2 x 5 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 11832114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90098
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Purifiez les protéines hybrides recombinantes marquées à l’histidine à l’aide de microbilles de chélate métallique de nickel-NTA (acide nitrilotriacétique) haute capacité, de colonnes de centrifugation et de plaques.
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
Le support nickel-NTA spécialement préparé est constitué d’agarose en billes dérivatisé à l’aide du groupe de chélation de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargé avec des ions nickel divalents (Ni2+). La résine de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) offre une excellente capacité de liaison haute performance pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
  • Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de 6 protéines marquées à l’histidine par millilitre de résine
  • Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
  • Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampon
  • Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
  • Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
  • Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
  • Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
  • Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
  • Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Comprend :
Les kits contiennent les colonnes HisPur Ni-NTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 ml
Contenu et stockage Stocker entre 4°C et 8°C. Ne pas congeler.
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 5 cartouches
Cible Protéine marquée au His
Type Cartouche de chromatographie
Phase stationnaire Nickel divalent, chélate de métal
Type de colonne Affinité, résine d’agarose