Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez la purification par affinité des protéines de fusion marquées à l'histidine dans des formats manuels ou automatisés grâce aux microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, des microbilles IMAC au nickel à haute capacité.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Haute capacité – capacité de liaison équivalente ou supérieure aux microbilles magnétiques Ni-NTA proposées par d’autres fournisseurs
Faible liaison non spécifique – la surface des microbilles est prébloquée et le protocole fournit des tampons optimisés pour la purification
Rapide – le protocole est réalisé en 1 heure
Évolutif – prise en charge de volumes d’échantillon allant du microlitre au millilitre
Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
Compatible avec les réactifs – peut être utilisé avec des réactifs de lyse cellulaire ordinaires et un large éventail d’additifs tampon
Formats multiples – couplage des protéines aux microbilles et applications en aval manuelles ou sur plate-forme automatisée (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Spécification
Spécification
| Concentration | Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Granulométrie | 1 μm |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 2 ml |
| Forme protéique | Recombinant |
| Cible | His |
| Type | Microbille magnétique |
| Type de ligand | Nickel-NTA |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ni-NTA Magnetic Beads
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid