Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur™
Code produit 13484289 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13484289 10 ml 10mL
13464289 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13484289 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88832
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez la purification d’affinité des protéines de fusion marquées par His dans des formats manuels ou automatisés avec les microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™ nickel-IMAC haute capacité.
Effectuez la purification par affinité des protéines de fusion marquées à l'histidine dans des formats manuels ou automatisés grâce aux microbilles magnétiques de Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, des microbilles IMAC au nickel à haute capacité.
Informations complémentaires et commande en ligne
La surface de microbilles magnétiques immobilisées est dérivatisée à l’aide du groupe chélateur de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargée avec des ions nickel divalents (Ni2+). Les microbilles utilisées pour la chromatographie d’affinité par métal immobilisé (IMAC) offrent une grande capacité de liaison et engendrent un faible bruit de fond. Les microbilles magnétiques-HisPur Ni–NTA peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des manipulations haut débit.
Points clés :
  • Haute capacité – capacité de liaison équivalente ou supérieure aux microbilles magnétiques Ni-NTA proposées par d’autres fournisseurs
  • Faible liaison non spécifique – la surface des microbilles est prébloquée et le protocole fournit des tampons optimisés pour la purification
  • Rapide – le protocole est réalisé en 1 heure
  • Évolutif – prise en charge de volumes d’échantillon allant du microlitre au millilitre
  • Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
  • Compatible avec les réactifs – peut être utilisé avec des réactifs de lyse cellulaire ordinaires et un large éventail d’additifs tampon
  • Formats multiples – couplage des protéines aux microbilles et applications en aval manuelles ou sur plate-forme automatisée (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Granulométrie 1 μm
Gamme de produits HisPur
Quantité 10 ml
Forme protéique Recombinant
Cible His
Type Microbille magnétique
Type de ligand Nickel-NTA
Capacité (métrique) 10 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, sulphuric acid