Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation Ni-NTA HisPur™, 1 ml
Product Code. 11582531 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 colonnes
Unit Size:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11582531 5 colonnes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11582531 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 88225
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purifiez les protéines hybrides recombinantes marquées à l’histidine à l’aide de microbilles de chélate métallique de nickel-NTA (acide nitrilotriacétique) haute capacité, de colonnes de centrifugation et de plaques.
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
Le support nickel-NTA spécialement préparé est constitué d’agarose en billes dérivatisé à l’aide du groupe de chélation de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargé avec des ions nickel divalents (Ni2+). La résine de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) offre une excellente capacité de liaison haute performance pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
  • Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de 6 protéines marquées à l’histidine par millilitre de résine
  • Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
  • Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampon
  • Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
  • Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
  • Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
  • Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
  • Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
  • Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Comprend :
Les kits contiennent les colonnes HisPur Ni-NTA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Colonnes de centrifugation Ni-NTA HisPur, 1 ml
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 5 colonnes
Cible Protéine marquée au His
Type Colonne de centrifugation
Phase stationnaire Nickel divalent, chélate de métal
Format Colonne de centrifugation
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité (métrique) 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HisPur Ni-NTA Resin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt, hydrate