Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Purification Kit, 0.2 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de 6 protéines marquées à l’histidine par millilitre de résine
Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampon
Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Comprend :
Les kits contiennent les colonnes HisPur Ni-NTA
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,2 ml par colonne |
| Description | Kit de purification par centrifugation HisPur Ni-NTA, 0,2 ml |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Purifiant jusqu’à 12 mg de protéines “taguées” à l’His par colonne • Colonnes de centrifugation HisPur Ni-NTA, 0,2 ml, 25 colonnes • Solution saline tamponnée au phosphate (10X), 30 ml • Imidazole (2M), 8 ml • Tubes de prélèvement, 80 tubes • Bouchons de colonne, 25 bouchons Conserver à 4°C. |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | Kit de 25 colonnes |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Kit de purification par rotation |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Suffisant pour | 12 mg de protéine marquée au His par colonne |
| Format | Kit, microcentrifugeuse, colonne de centrifugation |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- X25 HISPUR NI-NTA PURIFICATION KIT
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate,sodium chloride, disodium hydrogenorthophosphate, imidazole