Description
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de 6 protéines marquées à l’histidine par millilitre de résine
Polyvalence – : permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampon
Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Comprend :
Les kits contiennent les colonnes HisPur Ni-NTA
Spécification
Spécification
| Description | Colonnes de centrifugation Ni-NTA HisPur, 0,2 ml |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 25 colonnes |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Colonne de centrifugation |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Format | Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- HisPur Ni-NTA Spin Columns, 0.2 mL
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate