Description
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
Le support nickel-NTA spécialement préparé est constitué d’agarose en microbilles dérivatisé à l’aide de la fraction de chélation de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargé avec des ions nickel divalents (Ni2+). La résine de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) offre une excellente capacité de liaison haute performance pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
- Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de protéine marquée par 6xHis par millilitre de résine
- Polyvalent – purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
- Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampons
- Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
- Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
- Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
- Suspension de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugation), 1 ml et 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Inclut :
Les kits contiennent des colonnes HisPur Ni-NTA (à conserver à 4°C)
Specifications
Specifications
| Description | Résine Ni-NTA HisPur |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 100 ml |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Show More |
Safety and Handling
- HisPur Ni-NTA Resin
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid