Learn More
Thermo Scientific™ Résine Ni-NTA HisPur™
Code produit 10449164 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10449164 10 ml 10mL
10038124 100 ml 100mL
10459164 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10449164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    135.65€ / 10mL
    Économisez 25.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Purifiez les protéines hybrides recombinantes marquées à l’histidine à l’aide de microbilles de chélate métallique de nickel-NTA (acide nitrilotriacétique) haute capacité, de colonnes de centrifugation et de plaques.
Effectuez la purification de routine, par affinité, des protéines de fusion marquées à l’histidine avec la résine Ni-NTA HisPur Thermo Scientific™, une résine IMAC au nickel à haute capacité et hautes performances.
Le support nickel-NTA spécialement préparé est constitué d’agarose en microbilles dérivatisé à l’aide de la fraction de chélation de l’acide nitrilotriacétique (NTA) et chargé avec des ions nickel divalents (Ni2+). La résine de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC) offre une excellente capacité de liaison haute performance pour purifier des protéines recombinantes marquées à l’histidine.
La résine HisPur Ni-NTA est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour le système FPLC et des plaques de filtration à 96 puits pour des besoins de rendement importants. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine à rendement élevé est possible à presque tous les niveaux.
Points clés :
  • Haute capacité – liaison de 60 mg maximum de protéine marquée par 6xHis par millilitre de résine
  • Polyvalent – purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
  • Compatible – utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampons
  • Flexible – disponible dans plusieurs formats, y compris la résine en vrac, les colonnes de centrifugation et les cartouches de chromatographie
  • Économique – réutilisation du même lot de résine au moins cinq fois
  • Facile à utiliser – tampons préformulés disponibles pour les formats de kits
Formats disponibles :
  • Suspension de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
  • Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugation), 1 ml et 3 ml
  • Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • En vrac et personnalisé – indiquez-nous vos besoins en matière de résine HisPur Ni-NTA en vrac
Inclut :
Les kits contiennent des colonnes HisPur Ni-NTA (à conserver à 4°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Résine Ni-NTA HisPur
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 10 ml
Cible Protéine marquée par His
Type Résine
Phase stationnaire Nickel divalent, chélate de métal
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité de liaison Jusqu’à 60 mg de liaison protéique marquée par 6xHis par ml de résine