Learn More
Thermo Scientific™ Agarose HisPur™ Ni-NTA Superflow
Code produit 13414199 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
250 ml
1 litre
Conditionnement:
10mL
1L
250mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13414199 1 litre 1L
13484189 10 ml 10mL
13404199 50 ml 50mL
13494189 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13414199 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25217
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez la purification FPLC des protéines marquées à la poly-histidine avec ce support Superflow 6 modifié de l’acide nitrilotriacétique (NTA) chargé de nickel divalent (Ni2+).
Procédez à la purification par FPLC des protéines marquées à la poly-histidine avec l'agarose HisPur Ni-NTA Superflow de Thermo Scientific™, un support Superflow 6 modifié par de l'acide nitrilotriacétique (NTA) chargé avec des cations nickel divalents (Ni2+).
Informations complémentaires et commande en ligne
Le Ni-NTA-agarose Superflow HisPur est une résine résistante hautement réticulée qui ne se comprime pas aux débits utilisés pour les purifications par FPLC à moyenne et grande échelle. La résine tolère un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH et est compatible avec les lavages en place. Comparé au cobalt et aux autres ligands utilisés pour la chromatographie par affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC), le nickel possède une capacité de liaison supérieure pour la purification des protéines étiquetées poly-His. Grâce à sa haute capacité de liaison dynamique sur une large plage de débits, le Ni-NTA-agarose Superflow HisPur est un excellent choix pour les purifications à grande échelle.
Points clés :
  • Haute capacité – liaison de plus de 20 mg de GFP étiquetée poly-His par ml de résine à un débit linéaire de 300 cm/heure
  • Grande pureté – pureté des fractions éluées supérieure à 80 % pour les purifications à partir de lysats
  • Polyvalent – utilisable pour la purification des protéines en conditions natives et dénaturantes
  • Robuste – billes d’agarose hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure
  • Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
  • Économique – résine à prix compétitif résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à moyenne et grande échelle de protéines étiquetées poly-histidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 mg de liaison de GFP marquée par His par ml de résine
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits HisPur
Quantité 1 litre
Cible Protéine marquée au His
Type Agarose
Phase stationnaire Nickel divalent, chélate de métal
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose