Description
Procédez à la purification par FPLC des protéines marquées à la poly-histidine avec l'agarose HisPur Ni-NTA Superflow de Thermo Scientific™, un support Superflow 6 modifié par de l'acide nitrilotriacétique (NTA) chargé avec des cations nickel divalents (Ni2+).
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Haute capacité – liaison de plus de 20 mg de GFP étiquetée poly-His par ml de résine à un débit linéaire de 300 cm/heure
Grande pureté – pureté des fractions éluées supérieure à 80 % pour les purifications à partir de lysats
Polyvalent – utilisable pour la purification des protéines en conditions natives et dénaturantes
Robuste – billes d’agarose hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine à prix compétitif résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à moyenne et grande échelle de protéines étiquetées poly-histidine
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 10 ml |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Capacité de liaison | 20 mg de liaison de GFP marquée à l’histidine par ml de résine |