Description
Procédez à la purification par FPLC des protéines marquées à la poly-histidine avec l'agarose HisPur Ni-NTA Superflow de Thermo Scientific™, un support Superflow 6 modifié par de l'acide nitrilotriacétique (NTA) chargé avec des cations nickel divalents (Ni2+).
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Haute capacité – liaison de plus de 20 mg de GFP étiquetée poly-His par ml de résine à un débit linéaire de 300 cm/heure
Grande pureté – pureté des fractions éluées supérieure à 80 % pour les purifications à partir de lysats
Polyvalent – utilisable pour la purification des protéines en conditions natives et dénaturantes
Robuste – billes d’agarose hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine à prix compétitif résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à moyenne et grande échelle de protéines étiquetées poly-histidine
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 20 mg de liaison de GFP marquée par His par ml de résine |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 250 ml |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
Safety and Handling
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol