Learn More
Chlorhydrate d’histamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387276 5 g 5g
11397276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09198.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.24€
    49.65€ / 5g
    Économisez 8.59€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor. It is a potent vasodilator and endogenous histamine receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été démontré que le dichlorhydrate d’histamine active l’oxyde nitrique synthétase et inhibe ou inhibe la génération d’espèces réactives de l’oxygène (ERO). L’inhibition des ERO par le dichlorhydrate d’histamine permet l’activation des cellules T et des cellules NK par l’IL-2. Dans un modèle chez le rat, le dichlorhydrate d’histamine a supprimé les ERO générées par les cellules Kupffer via le récepteur d’histamine 2H. Il s’agit d’un puissant vasodilatateur et d’un agoniste endogène du récepteur de l’histamine.
Solubilité
Très soluble dans l’eau et le méthanol. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-92-8
Formule moléculaire C5H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.06
Numéro MDL MFCD00012703
Clé InChI PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
CID PubChem 5818
Nom IUPAC dihydrogen 2-(1H-imidazol-5-yl)ethan-1-amine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine dihydrochloride
Point de fusion 245°C to 249°C
Quantité 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Informations sur la solubilité Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 184.07
Pourcentage de pureté ≥98%