Learn More
Chlorhydrate d’histamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583311 5 g Flacon en verre 5g
10593501 25 g Flacon en verre 25g
10503511 100 g Flacon en verre 100g
11996251 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10583311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150620050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-92-8
Formule moléculaire C5H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.06
Numéro MDL MFCD00012703
Clé InChI PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
CID PubChem 5818
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl) éthanamine;dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine dihydrochloride
Point de fusion 249.0°C to 252.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25315
Merck Index 154756
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,freely soluble in methanol
Poids de la formule 184.07
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Histamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.