Learn More
R&D Systems™ Histamine dihydrochloride
Code produit 18792464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18792464 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18792464 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3545/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29€
    116.55€ / 50mg
    Économisez 12.74€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous histamine receptor agonist
Endogenous agonist at histamine receptors (H1-4). Released from mast cells and basophils and exhibits inflammatory, vasodilatory and bronchoconstrictory activity. Stimulates gastric acid secretion and acts as a neurotransmitter in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine dihydrochloride
CAS 56-92-8
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C5H11Cl2N3
Poids de la formule 184.07
Pureté >98%
Poids moléculaire 184.06