Learn More
Chlorhydrate d’histamine, TRC
Code produit 17970855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
10mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17970855 5 g 5g
17952325 1 g 1g
17912335 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17970855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH4365005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-92-8
Formule moléculaire C5 H9 N3 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 184.07
Synonyme Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-4-yl)éthanamine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Poids de la formule 183.033
Pourcentage de pureté >95%