Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’Acétyltransférase histone IV, CPTH 2
Code produit 15437139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437139 10 mg 10mg
15427139 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437139 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65939.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 357649-93-5 | C14H14ClN3S
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 357649-93-5
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Synonyme Inhibiteur IV HAT ; inhibiteur Gcn5p
Spécification
Quantité 10 mg
Description Marron
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription
Poids de la formule 291,80g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide