Learn More
Inhibiteur d’histone déacétylase III
Code produit 15416659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416659 10 mg 10mg
15406659 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64940.MA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
CAS 251456-60-7
Formule moléculaire C16H25N3O3
Poids de la formule 307.39g/mol
Synonyme M 344; 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl) benzamide
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre