Learn More
Heinz Herenz Cire de paraffine HistoPlast
Code produit 30158393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Point de fusion:
52°C à 54°C
54°C à 56°C.
56°C à 58°C
58°C à 60°C
60°C à 62°C
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Point de fusion Conditionnement
30158393 58°C à 60°C 10 pièces
30158519 56°C à 58°C 10 pièces
30158402 60°C à 62°C 10 pièces
30158487 54°C à 56°C. 10 pièces
30158453 52°C à 54°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30158393 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1131236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.24€
    83.90€ / 10 pièces
    Économisez 41.34€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Cire de paraffine HistoPlast, fournie en forme de perle. Pour l'infiltration et l'inclusion de coupes de tissus.
  • Cire de paraffine HistoPlast
  • Fourni en forme de perle
  • Pour l'infiltration et l'inclusion des coupes de tissus
  • Composé de paraffine purifiée et de polymères plastiques, sans diméthylsulfoxyde (DMSO).
  • Épaisseur de coupe μ2 m.
Spécification
Point de fusion 58°C à 60°C
Type de produit Paraffin
Forme Culot
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 58-60 degrees
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes