Learn More
Heinz Herenz Cire de paraffine HistoPlast
Product Code. 30158519
Change view
Click to view available options
Point de fusion:
52°C à 54°C
54°C à 56°C.
56°C à 58°C
58°C à 60°C
60°C à 62°C
Unit Size:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Point de fusion Unit Size
30158519 56°C à 58°C 10 pièces
30158393 58°C à 60°C 10 pièces
30158402 60°C à 62°C 10 pièces
30158487 54°C à 56°C. 10 pièces
30158453 52°C à 54°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30158519 Supplier Heinz Herenz Supplier No. 1131235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.60€
    83.90€ / 10 pièces
    Économisez 33.70€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Cire de paraffine HistoPlast, fournie en forme de perle. Pour l'infiltration et l'inclusion de coupes de tissus.
  • Cire de paraffine HistoPlast
  • Fourni en forme de perle
  • Pour l'infiltration et l'inclusion des coupes de tissus
  • Composé de paraffine purifiée et de polymères plastiques, sans diméthylsulfoxyde (DMSO).
  • Épaisseur de coupe μ2 m.
Specifications
Point de fusion 56°C à 58°C
Type de produit Paraffin
Forme Culot
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 56-58 degrees
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes