Learn More
Epredia™ Paraffine Histoplast
Product Code. 15300815 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
PE Histoplast
Point de fusion plus faible pour réduire la distorsion sur les échantillons de tissus friables et de petite taille.
Utilise le DMSO pour faciliter l’infiltration d’échantillons de tissus de grande taille.
Unit Size:
8 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
15300815 Utilise le DMSO pour faciliter l’infiltration d’échantillons de tissus de grande taille. 8 pièces
12683026 PE Histoplast 8 pièces
12603036 Point de fusion plus faible pour réduire la distorsion sur les échantillons de tissus friables et de petite taille. 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15300815 Supplier Epredia™ Supplier No. 8331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.50€
    76.15€ / 8 pièces
    Économisez 28.35€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Répondez aux besoins exigeants et polyvalents de votre laboratoire grâce à la paraffine Epredia™ Histoplast.
  • En paraffine et polymères plastiques
  • Offre un excellent traitement et des coupes fines et sans plis
Informations de commande :
Emballé dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir, refermables de 2 lb. Également disponible dans un kit de paraffine prémesuré pour une utilisation sur l’automate de déshydratation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS (bac à déchets inclus).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Point de fusion 56°C
Type de produit Utilise le DMSO pour faciliter l’infiltration d’échantillons de tissus de grande taille.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Histoplast IM
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.