Description
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression. La conception de tubes est conçue avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt.
- Grossissement, traitement et inclusion – La conception de la cassette et les caractéristiques d'écoulement ont été testées afin de garantir un échange de réactifs efficace. Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour une plus grande facilité d’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux.
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes.
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage.
Spécification
Spécification
| Type de pores | Maillage |
| Bouchon inclus | Couvercles séparés inclus |
| Quantité | 1000 |
| Type de bouchon | Charnière arrière |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Cassette HistoScreen™ |