Learn More
Epredia™ Cassettes HistoScreen™
Code produit 16333936 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Conditionnement:
1000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16333936 Jaune 1000 pièces
16333926 Bleu 1000 pièces
16323926 Beige 1000 pièces
16353926 Gris 1000 pièces
16343926 Vert 1000 pièces
16363926 Lavande 1000 pièces
16373926 Vert clair 1000 pièces
16383926 Lilas 1000 pièces
16393926 Orange 1000 pièces
16303936 Rose 1000 pièces
16313936 Brun clair 1000 pièces
16323936 Blanc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16333936 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B851000YW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00€
    473.43€ / 1000 pièces
    Économisez 138.57€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour de très petits échantillons tissulaires par biopsie avec une charnière de couvercle à bord arrière. Élimine la nécessité d’éponges ou de sachets pour biopsie.
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression. La conception de tubes est conçue avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt.
  • Grossissement, traitement et inclusion – La conception de la cassette et les caractéristiques d'écoulement ont été testées afin de garantir un échange de réactifs efficace. Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour une plus grande facilité d’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux.
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes.
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Maillage
Bouchon inclus Couvercles séparés inclus
Quantité 1000
Type de bouchon Charnière arrière
Couleur Jaune
Type de produit Cassette HistoScreen™