Learn More
Epredia™ Cassettes conditionnées en tubes HistoScreen™
Code produit 16303946 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Vert
Vert clair
Conditionnement:
750 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16303946 Lilas 750 pièces
16343936 Beige 750 pièces
16363936 Vert 750 pièces
16373936 Gris 750 pièces
16383936 Lavande 750 pièces
16393936 Vert clair 750 pièces
16313946 Orange 750 pièces
16323946 Rose 750 pièces
16333946 Brun clair 750 pièces
16343946 Blanc 750 pièces
16353946 Jaune 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 16303946 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B851001LI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    350.70€ / 750 pièces
    Économisez 99.30€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Élimine la nécessité d’éponges ou de sacs, idéale pour les échantillons tissulaires par biopsie de très petite taille. Les cassettes sont compatibles avec les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™, disposent d’une charnière de couvercle à bord
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pores Maillage
Bouchon inclus Oui
Quantité 750/Carton
Type de bouchon Couvercle distinct, charnière arrière
Compatible avec PrintMate Oui
Couleur Lilas
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les imprimantes PrintMate™
Type de produit Cassette HistoScreen