Learn More
Epredia™ Station d’enrobage HistoStar™, 220 à 240 VCA
Code produit 12587976 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 à 240 VCA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12587976 220 à 240 VCA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12587976 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A81000001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20980.00€
    15102.79€ / 1 pièces
    Économisez 5877.21€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enrobez les échantillons de tissus courants dans des blocs de paraffine de manière confortable et efficace pendant vos tâches de coupe au microtome grâce à la station de travail d’enrobage Epredia™TM HistoStarTM.
Éclairage lumineux, sans encombrement
  • La lampe LED réglable par l’utilisateur éclaire l’espace de travail, sans avoir à recourir à un éclairage éloigné, inadapté et encombrant à distance, ce qui permet de réduire la fatigue et les erreurs.
Fraîcheur et contour étudié
  • Les points de contact utilisateur lisses et isolés offrent un espace de travail frais et confortable.
  • Conçue pour éliminer les points de pression et la chaleur inconfortable
Capacité élevée pour une efficacité optimale
  • Sa contenance en paraffine de 5 litres, sa plaque de refroidissement pouvant accueillir 72 moules d’enrobage, son large espace de travail chauffé et sa grande zone d’accueil des échantillons permettent aux utilisateurs de gérer un flux de travaux important même dans les laboratoires ultra actifs.
Gestion simplifiée de tous les formats d’échantillons
  • La station de travail offre la première manette de distribution de paraffine ajustable.
  • Déplacement de la manette dans la position la plus ergonomique pour chaque utilisateur d’un simple réglage.
  • Procédez à l’enrobage en toute simplicité, y compris pour les cassettes Super Mega
ParaTrimmer intégré
  • La seule station de travail avec dispositif d’ébavurage de paraffine directement intégré à l’espace de travail.
  • Retrait de l’excès de paraffine à la station d’enrobage, éliminant le besoin d’équipement supplémentaire ou le raclage de la paraffine au microtome
Interface utilisateur intuitive
  • Un grand écran tactile facile à lire permet d’accéder rapidement aux commandes de température et aux autres paramètres
  • Le mode veille programmable permet d’économiser de l’énergie pendant les intervalles entre deux tâches
Performances fiables
  • La conception robuste limite le déplacement des pièces mobiles, réduisant ainsi l’usure et les besoins en maintenance, tout en assurant des performances fiables pendant des années.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 220 à 240 VCA
Fréquence 50/60 Hz