Learn More
Epredia™ Accessoires pour station d’enrobage HistoStar™
Code produit 15256866 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble loupe amovible
Interrupteur à pédale (permet un fonctionnement mains libres)
Kit de presse échantillon
Kit de spatules
Module d’enrobage
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15256866 Module d’enrobage 1 pièce
12698206 Kit de spatules 2 pièces
12735128 Kit de presse échantillon 1 pièce
12628286 Interrupteur à pédale (permet un fonctionnement mains libres) 1 pièce
12608216 Ensemble loupe amovible 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15256866 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A81000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12100.00€
    11924.05€ / 1 pièces
    Économisez 175.95€
    1% de réduction
Expédition estimée: 31-12-2026
Améliorez les performances de la station d’enrobage Epredia™ HistoStar™ grâce à ces accessoires.
Les centres d’enrobage d’aujourd’hui peuvent être inconfortables, chauds ou mal éclairés, ce qui entraîne de la fatigue et des erreurs potentielles. Le nouveau Epredia HistoStar L'intégration du poste de travail permet aux utilisateurs de s'intégrer de manière confortable et efficace. Avec ses surfaces de travail bien éclairées, ses accoudoirs froids et profilés et sa grande capacité de production, cette station de travail apporte des améliorations significatives en termes d’ergonomie et d’efficacité.
Éclairage lumineux, sans encombrement
  • L’éclairage LED illumine uniformément l’espace de travail sans encombrement contrairement aux lampes.
  • Un espace de travail correctement éclairé réduit la fatigue et minimise les erreurs
  • L’intensité de l’éclairage est facilement réglable par l’utilisateur
Fraîcheur et contour étudié
  • Tous les points de contact de l’utilisateur sont lisses et isolés, offrant un espace de travail agréable et confortable
  • Vous n’aurez plus à souffrir de points de contact inconfortables ou de la chaleur
Capacité élevée pour une efficacité optimale
  • La capacité de HistoStar peut suivre le rythme même des laboratoires les plus actifs
  • La capacité ne limitera jamais votre flux de travail avec une capacité de paraffine de 5 litres, une zone de plaque froide pour 72 moules de base, un grand espace de travail chauffé et une zone de stockage des échantillons
Manipulez avec facilité toutes les tailles d’échantillon
  • Le HistoStar propose la première palette de distribution de paraffine réglable
  • Un simple réglage permet de placer la manette dans la position la plus ergonomique pour chaque utilisateur
  • Même les cassettes Super Mega peuvent être intégrées facilement
ParaTrimmer intégré
  • Le HistoStar est le seul poste de travail doté d'une tondeuse à cire chauffante intégrée directement dans l'espace de travail.
  • L’excès de paraffine peut être enlevé au poste d’enrobage, ce qui évite d’avoir à utiliser du matériel supplémentaire ou à gratter la cire au microtome
Interface utilisateur intuitive
  • Un grand écran tactile facile à lire permet d’accéder rapidement aux commandes de température et aux autres paramètres
  • Le mode veille programmable permet d’économiser de l’énergie dans votre flux de travail
Des performances fiables
  • Le robuste HistoStar La conception minimise les pièces mobiles, réduisant ainsi l'usure et les besoins d'entretien.
  • Garantit des performances fiables pour les années à venir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 100/240 V 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) Station d’enrobage HistoStar
Type de produit Module d’enrobage
Poids (métrique) 25 kg
Profondeur (métrique) du module 600 mm
Hauteur (métrique) du module 410 mm
Largeur (métrique) du module 650 mm
Fréquence 50/60 Hz