Learn More
Epredia™ Forceps chauffés HistoStar™
Code produit 12638216 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pince chauffante, embout de 2 mm
Pince chauffante, pointe de 1 mm
Pince chauffante, pointe de 4 mm
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur Conditionnement
12638216 Pince chauffante, pointe de 4 mm Bleu 1 pièce
12618216 Pince chauffante, pointe de 1 mm Rouge 1 pièce
12628216 Pince chauffante, embout de 2 mm Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12638216 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A81010035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00€
    535.70€ / 1 pièces
    Économisez 151.30€
    22% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Les forceps chauffés Epredia™ fonctionnent avec la station de travail d’enrobage Epredia™ HistoStar™. Il existe plusieurs tailles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Station de travail d’enrobage Epredia™ HistoStar™
Type de produit Pince chauffante, pointe de 4 mm