Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées HisTrap™ excel
Code produit 12683466 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Débit:
1 à 4 ml/min.
5 à 20 ml/min.
Conditionnement:
1mL
5 pièces
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (métrique) interne Débit Conditionnement
12683466 5 x 5 ml 16 mm 5 à 20 ml/min. 5 pièces
12632966 5 x 1 ml 7 mm 1 à 4 ml/min. 5mL
15187946 1 ml 7 mm 1 à 4 ml/min. 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12683466 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371206
 Article restreint
En stock
Pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes. Cytiva Lifescience™ HisTrap™ Les colonnes pré-remplies Excel sont conçues pour des purifications rapides et pratiques.
La conception des colonnes et les propriétés spécifiques du milieu permettent des purifications rapides et pratiques.
  • Prêt à l'emploi, préemballé avec du Ni Sepharose exceller
  • Le type de filtre spécial en haut et en bas des colonnes permet de charger de grands volumes d’échantillons exempts de cellules, non clarifiés directement sur les colonnes, et empêche la dégradation et la perte des protéines cibles sensibles
  • Fabriquées en PP biocompatible et ne peuvent pas être ouvertes ou de nouveau remplies
  • Livrées avec un bouchon en entrée et une extrémité à déclipser en la sortie
  • Fonctionnant soit avec une pompe péristaltique, soit avec des systèmes de chromatographie tels que KTA systèmes
  • Capacité de liaison/colonne : Au moins 10 mg de protéine marquée à l'histidine/ml de milieu sédimenté
Milieux de culture
  • Taille moyenne des particules : 90 μm
  • Matrice : Agarose hautement réticulé, 6 %
  • Plage de stabilité du pH : 2 à 12
  • Plage de nettoyage de la stabilité du pH : 2 à 14
  • Vitesse d'écoulement : 150 cm/h - 600 cm/h 4
Colonne :
  • ID de colonne : 7 mm
HisTrap colonne Excel 1 mL
  • Dimensions du lit : 7 × 25 mm
  • Débit : 1 à 4 mL/min.
HisTrap colonne Excel 5 mL
  • Dimensions du lit : 16 × 25 mm
  • Débit : 5 à 20 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5 ml
Diamètre (impériale) interne 0,6 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Description Les colonne HisTrap excel sont préconditionnées avec des résines d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’af
Débit 5 à 20 ml/min.
Matériau Polypropylène
Plage de pH 2 à 12
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 5 x 5 ml
Type Colonne pré-remplie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HisTrap excel
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Nickel