Learn More
Cytiva HisTrap™ Colonnes FF : 16 x 25 mm
Code produit 10126414 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
100 x 1 ml
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10126414 5 x 1 ml 5 pièces
11595674 100 x 1 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10126414 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17531901
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation pour la purification optimisée de protéines marquées à l'histidine directement à partir de cellules homogénéisées et non clarifiées par chromatographie d'affinité aux ions métalliques immobilisés (IMAC). Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ Colonnes FF : 16 x 25 mm, colonne prête à l’emploi, pré-remplie de Ni préchargé. Sepharose™ 6. Flux rapide.
  • Pré-conditionnées avec un milieu Ni Sepharose™ 6 Fast Flow préchargé
  • Matériau de la colonne : polypropylène
  • Dimensions du lit : 16 × 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
  • Capacité de liaison protéique de ∽ 40 mg/ml de média avec une fuite négligeable d’ions nickel
  • Compatibles avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Fonctionnement simple avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Les colonnes peuvent être connectées en série pour augmenter la capacité
Moyenne
  • Matrice : 6°% d’agarose réticulé
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 5
Diamètre (impériale) interne 0,6 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Description HisTrap FF est une colonne prête à l’emploi et préconditionnée avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow préchargé pour la purification préparative des protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobi
Débit <20 ml/min.
Matériau Polypropylène
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 5 x 1 ml
Type Colonne pré-remplie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HisTrap FF, 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel