Description
- Préconditionnées avec un milieu Ni Sepharose™ 6 Fast Flow préchargé
- Matériau des colonnes : PP
- Dimensions du lit : 7 × 25mm
- Capacité de liaison protéique de ∼40 mg/ml de média avec une fuite négligeable d’ions nickel
- Compatibles avec une large gamme d’agents réducteurs, de détergents, de dénaturants et d’autres additifs
- Utilisation simple avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Les colonnes peuvent être reliées en série pour offrir une capacité accrue
- Matrice : Agarose à 6 % fortement réticulée
- Dimension moyenne des particules : 90 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 1 mL |
| Diamètre (impériale) interne | 0,2 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Description | HisTrap FF est une colonne prête à l’emploi et préconditionnée avec un milieu Ni Sepharose 6 Fast Flow préchargé pour la purification préparative des protéines recombinantes marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobi |
| Débit | <4 ml/min. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | Agarose à 6 % hautement réticulée |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Pression de fonctionnement max. | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HisTrap FF, 5 ml, 5 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.