Description
- Préemballé avec du Ni Sepharose™ 6 Médias à flux rapide
- Capacité de liaison d'environ 40 mg/mL de milieu avec une fuite de Ni 2+ négligeable
- Pression maximale : 3 bars
- Matériau des colonnes : PP
- Compatible avec une grande variété d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Colonnes de 1 et 5 ml
Milieux de culture
- Matrice : agarose à 6 % fortement réticulée
- Taille moyenne des particules : 90 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d'écoulement : < 4 mL/min.
Colonnes de 5 ml
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d'écoulement : < 20 mL/min.
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 5 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,6 in |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Description | Les colonnes HisTrap FF Crude sont des colonnes IMAC à haute capacité de liaison pour la purification de protéines marquées à l’histidine lorsque l’évolutivité est nécessaire. |
| Débit | <20 ml/min. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | Agarose réticulé à 6°% |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
| Pression de fonctionnement max. | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol