Learn More
Cytiva Colonnes HP pré-conditionnées HisTrap™
Code produit 11763209 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (métrique) interne:
7 mm
16 mm
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11763209 1 x 5 ml 16 mm 5mL
10431065 5 x 1 ml 7 mm 5mL
11773209 5 x 5 ml 16 mm 25mL
15167956 1 ml 7 mm 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11763209 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17524801
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Purifiez des protéines marquées à l’histidine directement à partir de cellules homogénéisées et non clarifiées. Cytiva HisTrap™ HP Les colonnes pré-remplies sont pré-remplies de Ni Sepharose™ Haute performance et conçue pour une purification simple et à haute résolution des protéines marquées à l'histidine par chromatographie d'affinité aux ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Préemballé avec du Ni Sepharose™ Moyen de haute performance
  • Fuite d’ions nickel minime
  • Pression maximale : 3 bars
  • Matériau des colonnes : PP
  • Colonnes de 1 et 5 ml
  • Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
  • Utilisation manuelle avec une seringue, une pompe ou un système de chromatographie
Milieux de culture
  • Matrice : agarose à 6 % fortement réticulée
  • Taille moyenne des particules : 34 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d'écoulement : 4 mL/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d'écoulement : 5 mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume du lit 5 ml
Diamètre (impériale) interne 0,6 in
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Description Les colonnes HisTrap HP sont des colonnes IMAC chargées en nickel pour la purification haute résolution de protéines marquées à l’histidine avec une capacité de liaison élevée pour une récupération optimisée.
Débit 4°ml/min. (1 ml), 5 ml/min. (5 mL)
Matériau Polypropylène
Plage de pH 3 à 12
Type de support Agarose à 6 % hautement réticulée
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Pression de fonctionnement max. 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Quantité 1 x 5 ml
Type Colonne pré-remplie
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HisTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Nickel