Description
- Depletion HiTrap pour albumine et IgG est une colonne préemballée pour la déplétion de l’albumine et de l’IgG à partir du sérum ou du plasma humains.
- Depletion HiTrap pour albumine et IgG permet un traitement rapide et facile dans un format pratique pour la manipulation de volumes d’échantillons plus importants (∼150 μl) à l’aide d’un système de chromatographie en phase liquide ou manuellement à l’aide d’une seringue.
- Les colonnes sont préemballées avec des milieux à base de Sepharose haute performance avec une affinité pour l’albumine sérique humaine (HSA) et l’IgG.
- Capacité de déplétion importante, élimine > 95 % de HSA et > 90 % d’IgG, avec une reproductibilité élevée.
- Procédure simple et rapide.
- L’élimination de l’albumine et de l’IgG permet d’inclure une charge plus élevée de protéines moins abondantes dans l’analyse et la détection d’un plus grand nombre de protéines.
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 7 mm |
| Débit | < 4 ml/min |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Type de ligand | Fragment G de protéine recombinante et HAS de liaison de protéine recombinante |
| Granulométrie | 34 μm |
| pH | 3 à 9 |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| “End-capped” | No |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Cartouche de protection |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Albumin & IgG Depletion
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.