Description
AVB Sepharose haute performance est une résine d’affinité conçue pour la purification du virus associé à l’adeno (AAV). Il permet la purification des virus associés à l’adeno en une seule étape avec une grande pureté et d’excellents rendements.
- Purification en une étape des virus associés à l’adeno
- Résine d’affinité avec une sélectivité élevée et une faible liaison de fond
- Grande surface pour augmenter la capacité
- Colonnes HiTrap préconditionnées pour un fonctionnement simple avec une seringue, une pompe ou un système chromatographique
- On estime qu’il dispose d’une affinité pour la plupart des autres sous-classes de virus associées à l’adeno
- Le ligand est un fragment kD 14 d’un anticorps à chaîne unique, exprimé dans la levure
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Stabilité | Stable dans tous les tampons aqueux couramment utilisés |
| À utiliser avec (application) | Purification en une étape des virus associés à l’adeno |
| Conditions de stockage | Conserver la colonne préconditionnée entre 4 et 30°C dans de l’éthanol à 20 % ; conserver le milieu entre 4 et 8°C dans de l’éthanol à 20 %. |
| Capacité de liaison | >10▿12 copies de gènes/ml Milieu de chromatographie |
| Type de produit | Colonne HP HiTrap AVB Sepharose |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Débit | < 150 cm/h. |
| Granulométrie | 24 à 44 μm |
| Hauteur (métrique) du lit | 25 mm |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol