Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Benzamidine FF (HS)
Code produit 11723199 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
2 x 1 ml
5 x 1 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Diamètre (métrique) interne unitSize
11723199 1 x 5 ml <20°ml/min. 1,6cm 1 pièce
10774357 2 x 1 ml < 4°ml/min 0,7cm 2 pièces
10450135 5 x 1 ml < 4°ml/min 0,7cm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11723199 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17514401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Élimination ou purification des protéases à sérines telles que la thrombine. Les colonnes HiTrap™ benzamidine FF (HS) Cytiva Life Sciences™ sont pré-conditionnées avec de la benzamidine Sepharose 4 à débit rapide (HS).
  • Préemballé avec de la benzamidine Sepharose™ 4 Médias à flux rapide (haute submersion)
  • capacité de liaison aux protéines ≥ 35 mg de trypsine/mL de milieu
  • Élimination efficace de la thrombine et du facteur Xa après le clivage de l’étiquette des protéines recombinantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 x 5 ml
Débit <20°ml/min.
Granulométrie 90 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 5 ml
Type de produit Colonne FF de benzamidine
Diamètre (métrique) interne 1,6cm
À utiliser avec (application) Élimination ou purification de sérine protéases telles que la thrombine
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Type de ligand gt; 12 mu;M de p-aminobenzamidine/ml de milieu
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 2 à 8
Type de support 4°% d’agarose hautement réticulé
Type d’échantillon Sérine protéases telles que la thrombine
Contenu et stockage De 2° à 8°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.