Learn More
Cytiva Colonnes HP HiTrap™ Blue
Code produit 10084734 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Débit:
<20°ml/min.
< 4°ml/min
Volume du lit:
1 ml
5 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,7cm
1,6cm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Débit Volume du lit Diamètre (métrique) interne unitSize
10084734 5 x 1 ml < 4°ml/min 1 ml 0,7cm 5 pièces
11758448 1 x 5 ml <20°ml/min. 5 ml 1,6cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10084734 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17041201
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la purification de l’albumine, des enzymes y compris NAD+ et NADP+, des facteurs de coagulation, des interférons et protéines associées
  • Préconditionné avec du milieu Sepharose bleu haute performance
  • Le ligand, Bleu de Cibacron F3 G-A, est attaché de façon covalente au milieu à 6 % d’agarose
  • Stable sur la gamme de pH 4 à 12 pour une utilisation et 3 à 13 pour le
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 1 ml
Débit < 4°ml/min
Granulométrie 34 μm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique ou système de chromatographie liquide tel que la conception AKTAtrade; ou le système FPLC
Volume du lit 1 ml
Type de produit bleu HP Colonnes
Diamètre (métrique) interne 0,7cm
À utiliser avec (application) Purification d’une vaste gamme de biomolécules, notamment l’albumine, l’interféron, une grande variété d’enzymes dépendantes des nucléotides, l’alpha2-macroglobuline, des facteurs de coagulation et des protéines associées
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 2,5cm
Type de ligand 4 mg de bleu de Cibacron F3G-A/ml de milieu
Matériau Polypropylène
Pression max. 42 psi
Plage de pH 4 à 12
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Type d’échantillon Albumine, interféron, enzymes nucléotidiques-dépendantes, α2-macroglobuline, facteurs de coagulation et protéines apparentées
Contenu et stockage 4° à 30°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • hitrap blue HP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.