Description
- Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponible en formats 1 ml et 5 ml
- Débits élevés et hautes capacités
- Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
- Débits maximums : 4 mL/min pour les colonnes de 1 mL et 20 mL/min pour les colonnes de 5 mL
Specifications
Specifications
| Volume du lit | 5 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,629 in |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Type de produit | HiTrap Butyl FF |
| Débit | lt; 5 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle |
| Quantité | 5 x 5 ml |
| Hauteur (impériale) | 0,984 in |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Type de ligand | Butyle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Butyl FF 5 ml, 5 x 5 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.