Learn More
Cytiva Colonnes HiTrap™ Butyl-S FF
Code produit 10481085 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,275 in
0,629 in
Débit:
5 ml/min
lt; 1 ml/min
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (impériale) interne Débit Conditionnement
10481085 5 x 1 ml 0,275 in lt; 1 ml/min 5 pièces
11584955 5 x 5 ml 0,629 in 5 ml/min 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10481085 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17097813
 Article restreint
En stock
Conçu pour la purification de molécules hydrophiles relativement fortes à de faibles concentrations de sel
  • Utile pour l’élimination des contaminants hydrophobes forts, tels que les lipoprotéines, les lipides, les pigments et bien plus encore des échantillons biologiques
  • Utilisé avec succès pour la purification à grande échelle de l’antigène de surface recombinant du virus de l’hépatite B (rec-HBsAg) à partir des cellules CHO
  • Production robuste avec une reproductibilité élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,275 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Type de produit Colonne HiTrap Butyl-S FF
Débit lt; 1 ml/min
À utiliser avec (application) Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle
Quantité 5 x 1 ml
Type de ligand Butyl-S
Matériau Polypropylène
Pression max. 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Granulométrie 45 à 165 μm
Plage de pH 3 à 13
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Conditions de stockage 4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol