Description
- Échangeur d’anions forts avec fonctionnalité multimodale
- Conçu pour la purification post-protéine A d’anticorps monoclonaux
- L’élimination de la protéine A lixiviée, des agrégats, des protéines de cellules hôtes, des acides nucléiques et des virus des anticorps monoclonaux est effectuée en mode d’écoulement à partir duquel les anticorps passent directement dans la colonne pendant que les contaminants sont adsorbés
- Pour des performances optimales de Capto adhere, il est nécessaire de procéder à une sélection/optimisation des conditions de chargement
- Capacité et productivité élevées en mode de flux continu
- Économies de temps et de coûts d’exploitation grâce à un processus de chromatographie en deux étapes
- Large fenêtre opérationnelle de pH et de conductivité
- Colonnes HiTrap préconditionnées pour une sélection facile et un développement de processus pratique
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 7 mm |
| Débit | <4 ml/min |
| À utiliser avec | Élimination des contaminants aux niveaux de formulation dans la purification post-protéine A |
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Échangeur d’anions forts avec fonctionnalité multimodale |
| Longueur (métrique) | 25 mm |
| Type de ligand | N-benzyl méthyl éthanolamine |
| Pression max. | 5 bars (70 psi) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Matrice | Capto |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.