Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Capto™ Adhere ImpRes
Code produit. 16330906 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16330906
Marque: Cytiva 29400464
Préconditionnée avec une résine multimodale échangeuse d’anions forts pour la sélection et les purifications à petite échelle
  • La fonctionnalité multimodale de Capto adhere ImpRes offre une sélectivité différente par rapport aux colonnes traditionnelles échangeuses d’ions
  • Conçue pour permettre un polissage efficace et haute résolution du MAb lors de la deuxième ou de la troisième étape d’un programme de purification en aval de l’étape de capture de la protéine A
  • Élimine efficacement les contaminants tels que l’ADN, les protéines des cellules hôtes (HCP), la protéine A lixiviée, les agrégats et les virus
  • Excellent choix pour la purification des MAbs et d’autres biomolécules avec une teneur en agrégats élevée
  • Lie les protéines à une force ionique élevée ou faible
  • Rendements élevés obtenus grâce aux microbilles haute résolution et à la sélectivité du ligand
  • Idéale pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que pour les purifications à petite échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 7 mm
Débit <4 ml/min
Longueur (métrique) 25 mm
Type de ligand Échangeur d’anions forts multimodaux
Pression max. 5 bars (70 psi)
pH 3 à 12
Quantité 1 de chaque
Contenu et stockage À conserver entre 4°C et 30°C dans 20 % d’éthanol, 0,2 M d’acétate de sodium
Capacité de liaison 45 à 85 mg de MAb/ml
Matrice Agarose à haut débit
Volume (métrique) 1 mL
Technique Chromatographie échangeuse d’ions multimodaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto adhere ImpRes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol